Nyomtat…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A18004.03EA 25100 HUF InStock
A18004.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III)
Kémiai képlet: C₃₃H₅₇O₆Sm
Moláris tömeg: 700,162 g/mol
Olvadáspont: 191…193 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00015711
CAS szám: 15492-50-9
EINECS-szám: 000-000-0