Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A12259.03EA 12200 HUF InStock
A12259.03 A12259.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Melting Pt: 219…221 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00000027
CAS Number: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség