Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
36465.03EA 25500 HUF InStock
36465.03 36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Formula: C₃₃H₅₇LaO₆
MW: 688,71 g/mol
Boiling Pt: 370 °C (boml.)
Melting Pt: 240 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00010466
CAS Number: 14319-13-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség