Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
33531.03EA 30600 HUF InStock
33531.03 33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Formula: C₃₃H₅₇HoO₆
MW: 714,732 g/mol
Melting Pt: 179…183 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00070457
CAS Number: 15522-73-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség