Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
14486.06EA 115000 HUF InStock
14486.06 14486.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Formula: C₃₃H₅₇GdO₆
MW: 707,052 g/mol
Melting Pt: 167…170 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00010349
CAS Number: 14768-15-1
EINECS: 238-834-4
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség