Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
87898.03EA 28900 HUF InStock
87898.03 87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formula: C₃₃H₅₇EuO₆
MW: 701,766 g/mol
Melting Pt: 187…189 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00000019
CAS Number: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség