Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
19602.06EA 97400 HUF InStock
19602.06 19602.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Formula: C₃₃H₅₇ErO₆
MW: 717,061 g/mol
Melting Pt: 179…181 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00015705
CAS Number: 35733-23-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség