Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Gyártó: WAKO GMBH
WAKO321-86183EA 88700 HUF InStock
WAKO321-86183
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Formula: C₃₃H₅₇DyO₆
MW: 712,302 g/mol
MDL Number: MFCD00000017
CAS Number: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség