Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
36464.02EA 8720 HUF InStock
36464.02 36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Formula: C₃₃H₅₇DyO₆
MW: 712,302 g/mol
Melting Pt: 182…183 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00000017
CAS Number: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség