Nyomtat…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
41202.MDEA 13200 HUF InStock
41202.MD 41202.03 41202.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Kémiai képlet: C₃₃H₅₇BiO₆
Moláris tömeg: 758,782 g/mol
Forráspont: 150 °C (0,05 mmHg)
Olvadáspont: 114…116 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00064763
CAS szám: 142617-53-6
EINECS-szám: 000-000-0