Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
39397.06EA 36800 HUF InStock
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Formula: C₂₂H₃₈O₄Pb
MW: 573,73 g/mol
Boiling Pt: 134 °C (0,1 mmHg) (szubl.)
Melting Pt: 126…128 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00070468
CAS Number: 21319-43-7
EINECS: 000-000-0
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség