Nyomtat…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
38599.03EA 25100 HUF InStock
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')magnesium hydrate
Kémiai képlet: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
Moláris tömeg: 390,85 g/mol (anhydrous)
Olvadáspont: 135…150 °C (-H₂O)
MDL szám: MFCD00167208
CAS szám: 339527-87-6