Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Synonyms: Ca(TMHD)2
41589.04EA 31600 HUF InStock
41589.04 41589.02 41589.18 41589.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Formula: C₂₂H₃₈CaO₄
MW: 406,57
Boiling Pt: 205 °C (0,1 mmHg) (szubl.)
Melting Pt: 202…206 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064757
CAS Number: 118448-18-3
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség