Nyomtat…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
14539.06EA 63700 HUF InStock
14539.06 14539.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Kémiai képlet: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Forráspont: 225 °C (0,3 mmHg)
Olvadáspont: 172 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD06200255
CAS szám: 17594-47-7
UN-szám: 1564
ADR: 6.1,III