Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
41340.03EA 26200 HUF InStock
41340.03 41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Formula: C₂₂H₃₈BaO₄
MW: 503,85
Boiling Pt: 225 °C (0,3 mmHg)
Melting Pt: 200 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00058709
CAS Number: 17594-47-7
EINECS: 000-000-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség