Nyomtat…
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
38596.03EA 29300 HUF InStock
38596.03 38596.06
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Kémiai képlet: C₁₁H₁₉LiO₂
Moláris tömeg: 190,24
Forráspont: 180 °C (0,05 mmHg)
Olvadáspont: 127 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00142754
CAS szám: 22441-13-0
EINECS-szám: 000-000-0