Nyomtat…
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
13793.36EA 233000 HUF InStock
13793.36 13793.22 13793.14
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (metals basis), spheres -250 mesh
Nickel (silver coated)
Kémiai képlet: Ni
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD02091733
CAS szám: 7440-02-0
EINECS-szám: 231-111-4