Szeretne újra bejelentkezni?
Pallets, lightweight
Gyártó: MULTIROIR
216-1159EA 22200 HUF InStock
216-1159 216-1078 216-1157 216-1144
Pallets, lightweight
Dobozok Szállítódobozok
HDPE, black
  • Models with skids or feet
  • Resistant to heat and cold
  • Easy cleaning
This pallets can be stacked one into the other to save space. They have a high load-bearing capacity, despite their low empty weight.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség