Szeretne újra bejelentkezni?
Laboratory trays, coloured
Gyártó: MULTIROIR
216-1130EA 5240 HUF InStock
216-1130 216-1128 216-1125 216-1127 216-1115 216-1121 216-1117 216-1119 216-1129 216-1123
Laboratory trays, coloured
Kosarak/Tálak/Csészék Laboratóriumi tálcák/csészék
PS.
  • Five different colours
  • Two sizes
  • Good chemical and temperature resistance
Multipurpose trays for a wide range of applications.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség