Szeretne újra bejelentkezni?
Alcohol lamps
Gyártó: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
HECH43031010EA 7390 HUF InStock
HECH43031010
Alcohol lamps
Fűtő készülékek Borszeszégők
Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
  • With a ground glass stopper
  • Glass cap reduces evoporation of alcohol when not in use
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség