Szeretne újra bejelentkezni?
Universal water bath, analogue, WB 436-A
Gyártó: GERBER FUNKE DR N.
614-2063EA 212000 HUF InStock
614-2063
Universal water bath, analogue, WB 436-A
Kádak Vízfürdők, keverés nélkül
Analogue water bath with stainless steel inner and outer casing. Heating elements are located separately within the casing. Ideal for dairy use, wide range of accessories available. It is recommended to use distilled water with the bath.
  • Analogue temperature control with adjusting knob
  • PT100 sensor
  • Thermostatic heat controller
  • Overheating protection (even when bath is empty)
Szállítási információk: Includes thermometer with temperature display.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség