Szeretne újra bejelentkezni?
SPE columns, CHROMABOND® Florisil®
Gyártó: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730238GEA 77700 HUF InStock
MANA730238G MANA730239 MANA730239G MANA730082.250 MANA730238 MANA730081 MANA730082G MANA730457 MANA731848 MANA730082
SPE columns, CHROMABOND® Florisil®
Kromatográfiás kolonnák
CHROMABOND® Florisil® is a magnesium silicate for SPE.
  • High purity magnesium silicate (MgO – SiOH 15:85)
  • Polar phase
  • Alternative selectivity to SiOH
Recommended for polar and aromatic substances like organic tin compounds, aliphatic carboxylic acids, PCBs, and PAHs.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség