Szeretne újra bejelentkezni?
SPE columns, CHROMABOND® OH (Diol)
Gyártó: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730053EA 77300 HUF InStock
MANA730053 MANA730051 MANA730418 MANA730417
SPE columns, CHROMABOND® OH (Diol)
Kromatográfiás kolonnák
CHROMABOND® OH is a diol modified silica phase for SPE.
  • Polar phase
  • Distinct hydrogen bonds
  • Interaction with polar compounds
Recommended for polar substances like antibiotics and prostaglandins.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség