Szeretne újra bejelentkezni?
Pipette controller, manual, Profiller™ 435
Gyártó: SOCOREX ISBA
Profiller™
SOCO435.100EA 27500 HUF InStock
SOCO435.100
Pipette controller, manual, Profiller™ 435
Pipetták Pipettázó feltétek
This manual, easy to use pipette controller provides smooth control in both aspirating and dispensing, using glass or plastic pipettes of volume up to 100 ml.
  • Large capacity bulb
  • Soft action lever button and efficient blow out system
  • PTFE protection membrane filter
  • Maintenance free
  • Alternative colour coded nose cones available
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség