Szeretne újra bejelentkezni?
Round tissue float bath
Gyártó: GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
631-1300EA 183000 HUF InStock
631-1300
Round tissue float bath
Kádak Szövet kezelő fürdők
The tissue float bath has a black anodised aluminium interior, the housing is powder coated aluminium. The unit has precise temperature regulation which ensures evenly stretched paraffin wax sections, and allows the sections to be easily seen in the bath or on the rim of the bath when drying.
  • Low height (100 mm) enables comfortable and safe working
  • Knob and scale temperature regulator
  • Control thermometer in stainless steel holder is fixed to the rim of the bath
Rendelési információk: Supplied without aluminium lid which protects against dust.
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség