Szeretne újra bejelentkezni?
SPE columns, CHROMABOND® NH2
Gyártó: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730033EA 77300 HUF InStock
MANA730033 MANA730180G MANA730031 MANA730626 MANA738031.100M MANA730033.250 MANA730413 MANA730033G MANA730180 MANA732033 MANA730626G MANA731813
SPE columns, CHROMABOND® NH2
Kromatográfiás kolonnák
CHROMABOND® NH2, aminopropyl modified silica phase for SPE.
  • Polar phase
  • Weak anion exchanger
  • Interaction with moderately polar and ionic compounds
Recommended for trace elements and lipids.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség