Szeretne újra bejelentkezni?
Reusable earplugs, Comets®
Gyártó: MOLDEX
Comets®
111-1163EA 30400 HUF InStock
111-1163
Reusable earplugs, Comets®
Füldugók Többször használható füldugók
These reusable earplugs provide protection against lower noise levels. They are designed to keep the user in touch with the environment.
  • Air bubble in the tip and soft material provide a comfortable seal
  • Plugs made of soft durable material – Washable and hygienic
  • Come with handy PocketPak storage container
SNR: 25 dB
Tanúsítványok: EN 352-2:2002
Megjegyzés: * One size fits all.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség