Szeretne újra bejelentkezni?
Disposable earplugs, MelLows®
Gyártó: MOLDEX
MelLows®
MOLD7650EA 31700 HUF InStock
MOLD7650 MOLD7625 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Füldugók Egyszerhasználatos füldugók
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Tanúsítványok: EN 352-2:2002
Rendelési információk: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Csomagolási információk: In pairs.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség