Szeretne újra bejelentkezni?
Disposable earplugs, Pura-Fit®
Gyártó: MOLDEX
Pura-Fit®
MOLD6900EA 26400 HUF InStock
MOLD6900 MOLD7750 MOLD7700
Disposable earplugs, Pura-Fit®
Füldugók Egyszerhasználatos füldugók
These plugs made of soft PU foam provide protection against higher noise levels.
  • Tapered form makes it easy to insert the plugs in the ear
  • Outer surface is smooth, so it doesn't irritate the canal
  • Bright colour for improved visibility
SNR: 36 dB
Tanúsítványok: EN 352-2:2002
Csomagolási információk: As pairs or in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség