Nyomtat…
Hidrogén peroxid 30% stabilised, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Gyártó: Avantor
Veszély
2186-09EA 0 HUF InStock
2186-09 2186-03 2186.1000 2186-R 2186-01
Hidrogén peroxid 30% stabilised, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Hidrogén peroxid
These acids are tested for common trace metals.
Kémiai képlet: H₂O₂
Moláris tömeg: 34,01 g/mol
Forráspont: 107 °C (1013 hPa)
Olvadáspont: ? 0 °C
Sűrűség: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00011333
CAS szám: 7722-84-1
EINECS-szám: 231-765-0
UN-szám: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (H₂O₂) 30.0 - 32.0 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0020 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0006
Chloride (Cl) ≤ 2 ppm
Nitrate (NO₃) ≤ 2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤ 2 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 5 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 50 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 100.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤ 1000.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤ 100 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤ 50 ppb
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs