Szeretne újra bejelentkezni?
IgG purification kits, Pearl™
Gyártó: G Bioscienes
786-798EA 161000 HUF InStock
786-798 786-799
IgG purification kits, Pearl™
Fehérje reagensek Fehérje tisztító reagensek
  • One step purification
  • Purification in <15 minutes
  • Faster purification compared to Protein A or Protein G resins
  • >90% recovery with >80% purity
The Pearl™ IgG purification kits are available in two formats - a spin format that is ideal for the rapid, small scale purification of IgG or a larger format kit for the isolation of IgG from ~100 ml serum (~200 mg 1gG).
Szállítási információk: The spin format kit is supplied with 3 ml Pearl™ IgG purification resin, IgG isolation buffer and 20 spin columns. The large format kit contains 25 ml Pearl™ IgG purification resin and IgG isolation buffer.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség