Szeretne újra bejelentkezni?
IgG purification resin, Pearl™
Gyártó: G Bioscienes
786-800EA 85900 HUF InStock
786-800 786-801
IgG purification resin, Pearl™
Fehérje reagensek Fehérje tisztító reagensek
The Pearl™ IgG purification resin allows for the one-step purification of immunoglobulin G from serum. The resin binds the high abundant, non-IgG proteins (i.e. albumin) and allows the IgG molecules to pass through in a physiological buffer. The IgG molecules can be stored or used in downstream applications without further clean-up, such as ammonium sulphate precipitation.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség