Szeretne újra bejelentkezni?
SPE columns, CHROMABOND® Alox
Gyártó: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730455EA 56700 HUF InStock
MANA730455 MANA730452 MANA730467 MANA738252.100M MANA730250 MANA731845 MANA732210 MANA738251.100M MANA730453 MANA730020G MANA732205 MANA730429 MANA730020 MANA730466 MANA738253.100M MANA731844 MANA730139 MANA730447 MANA730017 MANA730139G MANA730446 MANA732091
SPE columns, CHROMABOND® Alox
Kromatográfiás kolonnák
CHROMABOND® Alox is a high pure aluminium oxide for SPE.
  • Available as acidic, neutral or basic material
  • Polar phase
  • Alternative selectivity to SiOH
Recommended for polar substances like e.g. lipophylic dyes.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség