Szeretne újra bejelentkezni?
Half masks against gas, vapour and dust, 8000 series
Gyártó: MOLDEX
111-1178EA 8110 HUF InStock
111-1178
Half masks against gas, vapour and dust, 8000 series
Álarcok Többször használható álarcok Félálarcok
These versatile respirators can be used for gas/vapour protection, gas/vapour plus particulate protection, or only particulate protection dependent upon which combination of adapters and cartridges are used. The mask body is made from soft, durable TPE material.
  • Easy maintenance and cleaning without tools
  • Radial connector: New inhalation valve with every cartridge
  • Improved field of vision, lightweight and easy to fit
Tanúsítványok: EN 140:1998
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség