Szeretne újra bejelentkezni?
Half masks against gas, vapour and dust, 7000 series
Gyártó: MOLDEX
111-0712EA 8440 HUF InStock
111-0712 111-1168 111-1165 111-0711 111-0710
Half masks against gas, vapour and dust, 7000 series
Álarcok Többször használható álarcok Félálarcok
Reusable mask made from soft, durable material.
  • Adjustable head cradle
  • Easy maintenance and cleaning without tools
  • With EasyLock® filter system - easy handling
  • No additional adapters or parts necessary
  • Drop down option - mask can be worn around the neck during breaks
Tanúsítványok: EN 140:1998
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség