Szeretne újra bejelentkezni?
Full face masks against gas, vapour and dust; 9000 series
Gyártó: MOLDEX
111-0708EA 52800 HUF InStock
111-0708 111-0704 111-0709 111-0706 111-0707 111-0705 111-1188
Full face masks against gas, vapour and dust; 9000 series
Álarcok Többször használható álarcok Teljes álarcok
Extremely lightweight, reusable full face mask (only 360 g) made from soft, TPE material.
  • Frameless panoramic lens
  • Easy access and easy to remove
  • Easy maintenance and cleaning, no tools required
  • With EasyLock® filter system (no additional adapters or parts necessary) or with EN 148-1 connectors
Tanúsítványok: EN 136:1998, CL2
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség