Szeretne újra bejelentkezni?
Bottles, narrow neck, with screw cap
Gyártó: VITLAB
VITL138193EA 21200 HUF InStock
VITL138193
Bottles, narrow neck, with screw cap
Flakonok Műanyag flakonok
LDPE, translucent.
  • Leakproof, robust and versatile
  • Squeezable, so these bottles make excellent containers for dropping or squirting
  • Good reset properties
Excellent for sample collection, storing and transporting liquids.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség