Szeretne újra bejelentkezni?
Bottles, narrow neck, with screw cap
Gyártó: VITLAB
VITL95194EA 10210 HUF InStock
VITL95194
Bottles, narrow neck, with screw cap
Flakonok Műanyag flakonok
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
ideal for long-term storage of liquids.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség