Szeretne újra bejelentkezni?
Bottles, narrow neck, LDPE, with screw cap
Gyártó: VITLAB
VITL95189EA 17400 HUF InStock
VITL95189 VITL95089 VITL94989 VITL94689 VITL94589
Bottles, narrow neck, LDPE, with screw cap
Flakonok Műanyag flakonok
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Flexible material with good resilience
  • Food safe
  • FDA conform
With high shoulders.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség