Szeretne újra bejelentkezni?
Caps with dropper inserts for bottles
Gyártó: VITLAB
VITL83306EA 9730 HUF InStock
VITL83306 VITL83307 VITL83308
Caps with dropper inserts for bottles
Kupakok Palackzárók
Made from HDPE.
  • Extra long, fine dropping tip for accurate dispensing
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For bottles with GL threads. Cap with dropper insert, complete with screw cap.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség