Szeretne újra bejelentkezni?
Dropping bottles
Gyártó: VITLAB
VITL95187EA 19000 HUF InStock
VITL95187 VITL94987 VITL94587 VITL94687 VITL95087
Dropping bottles
Flakonok Cseppentős üvegek
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség