Szeretne újra bejelentkezni?
Disposable earplugs, SparkPlugs®
Gyártó: MOLDEX
SparkPlugs®
111-1172EA 28200 HUF InStock
111-1172 111-1175 111-1173 111-1174 111-1171
Disposable earplugs, SparkPlugs®
Füldugók Egyszerhasználatos füldugók
SparkPlugs® earplugs are made of a soft foam which becomes firmer when rolled for insertion.
  • Tapered shape fits easily in the ear canal
  • Seals gently and snugly without pressure
  • Appealing colours
SNR: 35 dB
Tanúsítványok: EN 352-2:2002
Rendelési információk: Also available in the hygienic MoldexStation dispenser system.
Megjegyzés: * One size fits all.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség