Szeretne újra bejelentkezni?
Disposable particle filtering respirators, FFP1/FFP2/FFP3, Classic series
Gyártó: MOLDEX
111-1142EA 10800 HUF InStock
111-1142 111-0525 111-1143 111-0533 111-0532
Disposable particle filtering respirators, FFP1/FFP2/FFP3, Classic series
Álarcok Egyszerhasználatos álarcok Részecskeszűrő álarcok
Classic FFP masks protect against dust, mist and fumes.
  • Proven shape and durable FFP mask
  • DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
  • ActivForm® - no nose clip needed
  • Loop strap for quick, simple and safe on and off
Tanúsítványok: EN 149:2001+A1:2009
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség