Szeretne újra bejelentkezni?
Automatic refractometer
Gyártó: ATAGO
ATAG3150EA 2444000 HUF InStock
ATAG3150
Automatic refractometer
Refraktométerek Asztali refraktométerek
This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
  • Efficient operation
  • Three button design: Zero/Start/Scale
  • Scales include Brix, inverted sugar concentration, high fructose corn syrup (HFCS-55, HFCS-42)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség