Szeretne újra bejelentkezni?
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Gyártó: VARIAN
Bond Elut™
VARIA5021935EA 109000 HUF InStock
VARIA5021935 VARIA74819 VARIA5321030 VARIA532DAS VARIA5320720 VARIA5320320 VARIA5320230 VARIA532DAU VARIA5020735 VARIA74702 VARIA5320520 VARIA5320130 VARIA5021135 VARIA5321120 VARIA5321130 VARIA5021170 VARIA5022570 VARIA5020770 VARIA5320220 VARIA5322020 VARIA5321930 VARIA5020535 VARIA5321920 VARIA5321020 VARIA5322030 VARIA5320330 VARIA5320530
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Kromatográfiás kolonnák
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség