Szeretne újra bejelentkezni?
Isolator gloves, CSM
Gyártó: PIERCAN
112-5287EA 33400 HUF InStock
112-5287 112-5286
Isolator gloves, CSM
Kesztyűk
These gloves made of chlorosulphonated polyethylene provide excellent resistance to chemicals, sterilisation agents (hydrogen peroxide) and sterilisation processes (gamma and beta radiation).
  • High resistance to ozone and UV
  • Excellent flexibility and dexterity
  • Excellent behavior to ionising radiations
Ideal for life science applications (pharmaceutical / medical).
Tanúsítványok: EN 388 (4XX1), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség