Szeretne újra bejelentkezni?
Transport tubes, AXYGEN®
Gyártó: Corning Life Science
Axygen®
AXYGSCT-10MLEA 35800 HUF InStock
AXYGSCT-10ML AXYGSCT-5ML-S AXYGSCT-5ML_U AXYGSCT-5ML 212-0346 732-0959 212-0357
Transport tubes, AXYGEN®
Csövek Kémcsövek/Mintavételi csövek
PP, translucent
  • Graduation marks at 1,0 ml intervals
  • Large, frosted writing area for sample indentification
  • Secure fit between tube and cap provides a leak resistant seal
Universal tubes for a wide range of applications.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség