Szeretne újra bejelentkezni?
Graduated pipettes, SILBERBRAND ETERNA, type 2, class B, total delivery
Gyártó: Brand
SILBERBRAND ETERNA
BRND27013EA 16100 HUF InStock
BRND27013 BRND27012 BRND27005 BRND27010 BRND27011 BRND27006 BRND27004 BRND27002 BRND27009
Graduated pipettes, SILBERBRAND ETERNA, type 2, class B, total delivery
Pipetták Osztott pipetták
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Nominal volume at the top
DIN EN ISO 835
Length: 360 mm ±10 mm except for 25 ml pipettes: 450 mm ±10 mm
* Suitable for cotton plugs
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség