Szeretne újra bejelentkezni?
Measuring cylinders, class B
Gyártó: VITLAB
VITL64991EA 2400 HUF InStock
VITL64991 612-4313 VITL65291 VITL64891 612-4311
Measuring cylinders, class B
Mérőhengerek Mérőhengerek
SAN, tall form, class B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal base with bottom studs provides high stability, spout
  • Raised scale and ring marks at the primary scale points
  • Thermal stress up to 60 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Tanúsítványok: DIN 12681 / ISO 6706
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség