Szeretne újra bejelentkezni?
Volumetric flasks, class B, PP
Gyártó: VITLAB
VITL676891EA 4980 HUF InStock
VITL676891 VITL672891 VITL673891 VITL675891 VITL674891 VITL671891 VITL677891
Volumetric flasks, class B, PP
Lombikok Mérőlombikok
PP, highly transparent, with PP screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 60 °C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség